4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46536-1G OR46536-250MG OR46536-5G
APOSOR46536-1GEA 178 EUR
APOSOR46536-1G APOSOR46536-250MG APOSOR46536-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391656
Núm. CAS: 1261438-69-0