3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR46537-1G OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA 145 EUR
APOSOR46537-1G APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09745849
Núm. CAS: 188813-08-3