4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46541-1G OR46541-250MG OR46541-5G
APOSOR46541-1GEA 109 EUR
APOSOR46541-1G APOSOR46541-250MG APOSOR46541-5G
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22558167
Núm. CAS: 1360921-11-4