4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-cyano-6-nitroaniline, 2-Amino-3-bromo-5-cyanonitrobenzene
OR46543-1G OR46543-5G OR46543-10G
APOSOR46543-1GEA 62.5 EUR
APOSOR46543-1G APOSOR46543-5G APOSOR46543-10G
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22383659
Núm. CAS: 1239720-33-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III