3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)nitrobenzene
OR46553-1G OR46553-250MG OR46553-5G
APOSOR46553-1GEA 325 EUR
APOSOR46553-1G APOSOR46553-250MG APOSOR46553-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,928 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040230
Núm. CAS: 139194-80-2
UN: 3261
ADR: 8,II