5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46578-1G OR46578-5G
APOSOR46578-1GEA 203 EUR
APOSOR46578-1G APOSOR46578-5G
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03840712
Núm. CAS: 90417-53-1