3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46579-1G OR46579-250MG
APOSOR46579-1GEA 448 EUR
APOSOR46579-1G APOSOR46579-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13195758
Núm. CAS: 1046811-99-7