Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46588-5G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 81.2 EUR
APOSOR46588-5G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,098 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14155650
Núm. CAS: 170355-38-1