3-Bromo-4,5-dichloropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dichloro-5-bromopyridine
OR46598-250MG OR46598-1G OR46598-5G
APOSOR46598-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR46598-250MG APOSOR46598-1G APOSOR46598-5G
3-Bromo-4,5-dichloropyridine 97%
3-Bromo-4,5-dichloropyridine
Formula: C₅H₂BrCl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17014545
Núm. CAS: 1001056-83-2