Pyridine-3-sulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46603-1G OR46603-5G
APOSOR46603-1GEA 63.8 EUR
APOSOR46603-1G APOSOR46603-5G
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Pyridine-3-sulphonamide
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Pto. de fusión: 106…111 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690712
Núm. CAS: 2922-45-4