2-Bromo-6-isopropylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-isopropylphenol
OR46615-1G OR46615-250MG OR46615-5G
APOSOR46615-1GEA 719 EUR
APOSOR46615-1G APOSOR46615-250MG APOSOR46615-5G
2-Bromo-6-isopropylphenol
2-Bromo-6-isopropylphenol
Formula: C₉H₁₁BrO
MW: 215.087 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16997221
Núm. CAS: 129976-32-5