3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46618-1G OR46618-250MG OR46618-5G
APOSOR46618-1GEA 255 EUR
APOSOR46618-1G APOSOR46618-250MG APOSOR46618-5G
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06801745
Núm. CAS: 312931-06-9