2-(4-Pyridinyloxy)-ethanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46625-1G OR46625-250MG OR46625-500MG OR46625-2.5G OR46625-5G
APOSOR46625-1GEA 432 EUR
APOSOR46625-1G APOSOR46625-250MG APOSOR46625-500MG APOSOR46625-2.5G APOSOR46625-5G
2-(4-Pyridinyloxy)-ethanamine hydrochloride
2-(4-Pyridinyloxy)-ethanamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂O·ClH
MW: 174,628 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28100442
Núm. CAS: 1992956-33-8