Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46654-1G OR46654-50MG OR46654-250MG OR46654-500MG
APOSOR46654-1GEA 517 EUR
APOSOR46654-1G APOSOR46654-50MG APOSOR46654-250MG APOSOR46654-500MG
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801210
Núm. CAS: 100390-49-6