2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR46663-1G
OR46663-50MG
OR46663-250MG
OR46663-500MG
OR46663-5G
APOSOR46663-1GEA
1040
EUR
APOSOR46663-1G
APOSOR46663-50MG
APOSOR46663-250MG
APOSOR46663-500MG
APOSOR46663-5G
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Formula:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.142 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09833495 Núm. CAS: 142148-13-8 |