2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46669-1G OR46669-50MG OR46669-250MG OR46669-500MG OR46669-5G
APOSOR46669-1GEA 497 EUR
APOSOR46669-1G APOSOR46669-50MG APOSOR46669-250MG APOSOR46669-500MG APOSOR46669-5G
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13174154
Núm. CAS: 227328-16-7