2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46679-1G OR46679-250MG OR46679-500MG
APOSOR46679-1GEA 1040 EUR
APOSOR46679-1G APOSOR46679-250MG APOSOR46679-500MG
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197.661 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27950360
Núm. CAS: 39889-72-0