2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46682-250MG OR46682-500MG OR46682-2.5G
APOSOR46682-250MGEA 264 EUR
APOSOR46682-250MG APOSOR46682-500MG APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₇ClO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025162
Núm. CAS: 49639-13-6