4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46688-1G OR46688-250MG OR46688-500MG OR46688-2.5G
APOSOR46688-1GEA 510 EUR
APOSOR46688-1G APOSOR46688-250MG APOSOR46688-500MG APOSOR46688-2.5G
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₀ClNO·ClH
MW: 184,064 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26099148
Núm. CAS: 42060-79-7