1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR46705-1G OR46705-50MG OR46705-250MG OR46705-500MG
APOSOR46705-1GEA 440 EUR
APOSOR46705-1G APOSOR46705-50MG APOSOR46705-250MG APOSOR46705-500MG
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11199128
Núm. CAS: 4394-54-1