2-(2-Thienylmethylene)quinuclidin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR46712-1G OR46712-100MG OR46712-250MG OR46712-500MG
APOSOR46712-1GEA 1300 EUR
APOSOR46712-1G APOSOR46712-100MG APOSOR46712-250MG APOSOR46712-500MG
2-(2-Thienylmethylene)quinuclidin-3-one
2-(2-Thienylmethylene)quinuclidin-3-one
Formula: C₁₂H₁₃NOS
MW: 219,303 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111528
Núm. CAS: 82955-33-7