Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46719-1G OR46719-250MG OR46719-500MG OR46719-2.5G
APOSOR46719-1GEA 362 EUR
APOSOR46719-1G APOSOR46719-250MG APOSOR46719-500MG APOSOR46719-2.5G
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Formula: C₆H₁₂N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752286
Núm. CAS: 68284-02-6