2-Hydroxybutanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR46723-1G OR46723-250MG OR46723-500MG OR46723-2.5G OR46723-5G
APOSOR46723-1GEA 328 EUR
APOSOR46723-1G APOSOR46723-250MG APOSOR46723-500MG APOSOR46723-2.5G APOSOR46723-5G
2-Hydroxybutanenitrile
2-Hydroxybutanenitrile
Formula: C₄H₇NO
MW: 85,104 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042729
Núm. CAS: 4476-02-2