N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR46734-1G OR46734-250MG OR46734-500MG
APOSOR46734-1GEA 661 EUR
APOSOR46734-1G APOSOR46734-250MG APOSOR46734-500MG
N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₀N₂O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00432916
Núm. CAS: 13068-60-5