L-Tryptophan benzyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46743-1G OR46743-5G
APOSOR46743-1GEA 50.9 EUR
APOSOR46743-1G APOSOR46743-5G
L-Tryptophan benzyl ester
L-Tryptophan benzyl ester
Formula: C₁₈H₁₈N₂O₂
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683457
Núm. CAS: 4299-69-8