2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46744-1G OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA 72.5 EUR
APOSOR46744-1G APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Formula: C₇H₇BrS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16618635
Núm. CAS: 29481-32-1