(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR46746-1G
OR46746-250MG
APOSOR46746-1GEA
201
EUR
APOSOR46746-1G
APOSOR46746-250MG
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Formula:
C₇H₈BrNO₃ MW: 234.047 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24387374 Núm. CAS: 1380089-33-7 |