6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46755-1G OR46755-250MG
APOSOR46755-1GEA 157 EUR
APOSOR46755-1G APOSOR46755-250MG
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₂S
MW: 176,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19599987
Núm. CAS: 101045-94-7