1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46759-1G OR46759-250MG
APOSOR46759-1GEA 116 EUR
APOSOR46759-1G APOSOR46759-250MG
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
1-tert-Butyl-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₉H₁₂N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11207433
Núm. CAS: 1094377-59-9