3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46761-1G OR46761-250MG
APOSOR46761-1GEA 250 EUR
APOSOR46761-1G APOSOR46761-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₉H₁₀BrClN₄
MW: 289,559 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30497988
Núm. CAS: 2060040-98-2