6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46764-5G
APOSOR46764-5GEA 108 EUR
APOSOR46764-5G
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine
Formula: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,456 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13181515
Núm. CAS: 800402-06-6