2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46766-1G OR46766-250MG
APOSOR46766-1GEA 654 EUR
APOSOR46766-1G APOSOR46766-250MG
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Formula: C₈H₇BrN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24570261
Núm. CAS: 28493-02-9