2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR46769-1G
OR46769-250MG
OR46769-5G
APOSOR46769-1GEA
551
EUR
APOSOR46769-1G
APOSOR46769-250MG
APOSOR46769-5G
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride
Formula:
C₈H₇BrN₂·ClH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32640237 Núm. CAS: 28493-03-0 |