2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46770-1G OR46770-250MG
APOSOR46770-1GEA 654 EUR
APOSOR46770-1G APOSOR46770-250MG
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Formula: C₈H₇BrN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640235
Núm. CAS: 2416262-96-7