1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
OR46772-1G OR46772-250MG
APOSOR46772-1GEA 464 EUR
APOSOR46772-1G APOSOR46772-250MG
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, grado técnico
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one
Formula: C₇H₁₀O
MW: 110,154 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24689027
Núm. CAS: 14845-46-6
UN: 1993
ADR: 3,III