(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR46773-1G OR46773-250MG
APOSOR46773-1GEA 654 EUR
APOSOR46773-1G APOSOR46773-250MG
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid
Formula: C₁₄H₂₂BNO₂
MW: 247,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28167356
Núm. CAS: 895543-00-7