N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470001-1G
OR470001-5G
APOSOR470001-1GEA
316
EUR
APOSOR470001-1G
APOSOR470001-5G
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Formula:
C₁₁H₁₅N₃O₄S MW: 285,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10565655 Núm. CAS: 1095010-42-6 |