2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470009-25G OR470009-5G
APOSOR470009-25GEA 601 EUR
APOSOR470009-25G APOSOR470009-5G
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00088952
Núm. CAS: 65911-46-8