N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470014-1G OR470014-5G
APOSOR470014-1GEA 154 EUR
APOSOR470014-1G APOSOR470014-5G
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09965833
Núm. CAS: 1019115-71-9