cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470016-1G OR470016-5G
APOSOR470016-1GEA 194 EUR
APOSOR470016-1G APOSOR470016-5G
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21364418
Núm. CAS: 1234805-59-4