3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR470018-1G OR470018-5G
APOSOR470018-1GEA 154 EUR
APOSOR470018-1G APOSOR470018-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454125
Núm. CAS: 2138-33-2