4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR470019-1G OR470019-5G
APOSOR470019-1GEA 203 EUR
APOSOR470019-1G APOSOR470019-5G
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00796616
Núm. CAS: 75749-00-7