3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470021-25G OR470021-5G
APOSOR470021-25GEA 804 EUR
APOSOR470021-25G APOSOR470021-5G
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₇BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656807
Núm. CAS: 1141669-53-5