D-N-Benzylserine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-(Benzylamino)-3-hydroxypropanoic acid, N-D-Bzl-Ser-OH
OR470024-5G
APOSOR470024-5GEA 58 EUR
APOSOR470024-5G
D-N-Benzylserine
D-N-Benzylserine
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198844
Núm. CAS: 106910-77-4