6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470026-1G OR470026-5G
APOSOR470026-1GEA 601 EUR
APOSOR470026-1G APOSOR470026-5G
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₉H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198849
Núm. CAS: 1141669-88-6