2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
OR470043-25G OR470043-5G
APOSOR470043-25GEA 713 EUR
APOSOR470043-25G APOSOR470043-5G
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Hydroxyethylamino)-4'-nitroacetanilide
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₄
MW: 239,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198896
Núm. CAS: 925920-70-3