8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470051-25G OR470051-5G
APOSOR470051-25GEA 824 EUR
APOSOR470051-25G APOSOR470051-5G
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185,651 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828697
Núm. CAS: 1186663-25-1