2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR470052-1G OR470052-5G
APOSOR470052-1GEA 154 EUR
APOSOR470052-1G APOSOR470052-5G
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Pto. de fusión: 183…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061346
Núm. CAS: 19615-30-6
UN: 1759
ADR: 8,III