2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470055-1G OR470055-5G
APOSOR470055-1GEA 255 EUR
APOSOR470055-1G APOSOR470055-5G
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,294 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828716
Núm. CAS: 871235-24-4