2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR470058-25G
OR470058-5G
APOSOR470058-25GEA
916
EUR
APOSOR470058-25G
APOSOR470058-5G
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
Formula:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,211 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134514 Núm. CAS: 1817-88-5 |